Merck
429465
Sigma-Aldrich
Lithium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium monobromide
Wybierz wielkość
5 G
340,00 zł
25 G
1100,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
340,00 zł
25 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Lithium bromide is a crystalline solid with high refractive index. It is widely used in the field of rechargeable batteries, organic synthesis, and optical lenses.[1]
Zastosowanie
Lithium bromide(LiBr) can be used:
  • An electrolyte additive for lithium-sulfur batteries to enhance their rate performance and cycling stability.[1]
  • To prepare poly (vinyl alcohol) (PVA) fibers. The addition of LiBr improves the mechanical properties of the polymer fibers.[2]
  • To fabricate a surface passivation layer for silicon solar cells to enhance photoluminescence intensity.[3]
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Modification of poly(vinyl alcohol) fibers with lithium bromide
Riza Asmaa Saari, et al.
Polymer, 213, 123193-123193 (2021)
LiBr treated porous silicon used for efficient surface passivation of crystalline silicon solar cells
Ahmed Zarroug, et al.
Superlattices and Microstructures, 80, 181-187 (2015)
Toward in-situ protected sulfur cathodes by using lithium bromide and pre-charge
Feixiang Wu, et al
Nano Energy, 40, 170-179 (2017)
Sophie Nocquet-Thibault et al.
Organic letters, 15(8), 1842-1845 (2013-04-02)
Using (diacetoxyiodo)benzene in conjunction with simple bromide salts in ethanol allows the regioselective ethoxybromination of a wide range of enamides, thus yielding highly versatile α-bromo hemiaminals, which can then be engaged in a broad array of transformations.
B Saake et al.
Bioresource technology, 80(3), 195-204 (2001-10-17)
Four xylan samples from different origin were investigated, using a multi-detector, size exclusion, chromatographic system with two chromatographic column sets and mobile phases differing in the DMSO:water ratio. Molar mass distribution could be analysed best using a mobile phase of
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.