Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 739,00 zł 554,25 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
554,25 zł
Cena katalogowa739,00 złZaoszczędź 25%grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
core: potassium
technique(s)
protein extraction: suitable
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | description ≥99.99% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade - |
| mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis |
| density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?