Merck
405868
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2,2′:6′,2′′-terpyridine
greener alternative
99%
Wybierz wielkość
1 G
913,00 zł
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
913,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 51
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
148-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Clc1cc(nc(c1)-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H10ClN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H
Klucz InChI
AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-Chloro-2,2′:6′,2′′-terpyridine (4′-Cltpy, Cltpy, Cl-terpy) is a tridentate ligand that contains a terpyridine (tpy) site with a Cl site at the 4 -position. It coordinates with various metal ions through these two sites to form different coordination polymers.[1] Crystal structure study shows terpyridine unit of Cltpy adopts a trans, trans conformation. Mol­ecules assemble themselves into stacked columns along the b axis, with an inter­planar distance of 3.51Å.[2] It undergoes Williamson type ether reactions with α,ω-bishydroxy-functionalized poly(propylene oxide).[3] It undergoes Williamson type reaction with α-hydroxy-ω-carboxy-functionalized poly(ethylen-oxide) to afford monoterpyridine terminated telechelics.[4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Atom Economy”, “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
Zastosowanie
4′-Chloro-2,2′:6′,2′′-terpyridine may be used in the preparation of the following:
  • mono- and bis-terpyridines[5]
  • bis-hydroxy-functionalized terpyridine cadmium(II) complex and a fullerene derivative[5]
  • 4-functionalized 2,2´:6´,2´´-terpyridines, building blocks for novel supramolecular structures, such as double helicates, dendrimers, micelles and metallo-supramolecular polymers[6]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, Characterization, Crystal Structure, and Biological Studies of a Cadmium (II) Complex with a Tridentate Ligand 4'-Chloro-2,2':6',2''-Terpyridine.
Saghatforoush LA, et al.
Bioinorganic Chemistry and Applications, 2011 (2011)
4'-Chloro-2, 2': 6', 2''-terpyridine.
Beves JE, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(6), o2497-o2498 (2006)
4'-Functionalized 2, 2': 6', 2 ?-terpyridines as building blocks for supramolecular chemistry and nanoscience.
Schubert US, et al.
Tetrahedron Letters, 42(28), 4705-4707 (2001)
New 4'-Functionalized 2, 2': 6', 2''-Terpyridines for Applications in Macromolecular Chemistry and Nanoscience.
Andres PR, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(19), 3769-3776 (2003)
Access to supramolecular polymers: Large scale synthesis of 4'-chloro-2, 2': 6', 2''-terpyridine and an application to poly (propylene oxide) telechelics.
Schubert US, et al.
Designed Monomers and Polymers, 5(2-3), 211-221 (2002)