Przejdź do
A56353
6-Amino-1-hexanol
97%
Synonim(y):
1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Amino-1-hexanol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
Beilstein/REAXYS Number:
1732524
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-748-1
Assay:
97%
Form:
crystals
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
bp
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
InChI key
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Amino-1-hexanol can undergo cyclization over copper supported on γ-alumina and magnesia to form hexahydro-1H-azepine. It may be used along with glutaric acid to generate poly(ester amide)s with excellent film- and fiber forming properties.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?