Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 908,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H35N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
manufacturer/tradename
ECACC
impurities
oligomers of tert-butyl-terpyridine
mp
215-217 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccnc(c1)-c2cc(cc(n2)-c3cc(ccn3)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35N3/c1-25(2,3)18-10-12-28-21(14-18)23-16-20(27(7,8)9)17-24(30-23)22-15-19(11-13-29-22)26(4,5)6/h10-17H,1-9H3
InChI key
QMABMHJGSFUTPF-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4′,4″-Tri-tert-Butyl-2,2′:6′,2″-terpyridine is a terpyridine (terpy) ligands that is commonly used in organic synthesis due to its role in coordination chemistry, particularly in the formation of metal complexes such as Zn(II), Cd, and lanthanide-cadmium pentafluorobenzoate complexes.
Application
4,4′,4-Tri-tert-Butyl-2,2′:6′,2-terpyridine can be used as a ligand:
- In the synthesis of methylated alkanes and ketones via Ni-catalyzed methylation of unactivated alkyl halides and acid chlorides.
- In Ni-catalyzed reductive dimerization reaction.
- In allylic defluorinative reductive cross-coupling reaction in the presence of Ni as a catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 97% | description - |
| assay 95% | assay 95% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 215-217 °C (lit.) | mp 150-151 °C (lit.) | mp 99-102 °C (lit.) | mp 70-75 °C |
| impurities oligomers of tert-butyl-terpyridine | impurities - | impurities - | impurities - |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ECACC |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?