Merck
301779
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1,10-phenanthroline
98%
Synonim(y):
5-Chloro-o-fenantrolina, 5-chloro-1,10-diazafenantren
Wybierz wielkość
1 G
398,00 zł
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
398,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
124-126 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7ClN2/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H
Klucz InChI
XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Chloro-1,10-fenantrolina została wykorzystana do otrzymania:
  • Kation 1,10-fenantroliny, nowy budulec do projektowania ciekłych kryształów jonowych[1]
  • metalointerkalatory na bazie platyny(II)[2]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thomas Cardinaels et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(5), 2036-2043 (2011-01-22)
The 1,10-phenanthrolinium cation is introduced as a new building block for the design of ionic liquid crystals. 1,10-Phenanthroline, 5-methyl-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, and 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline were quaternized by reaction with 1,3-dibromopropane or 1,2-dibromoethane. The resulting cations were combined with dodecyl sulfate or dioctyl
Sharon Kemp et al.
Journal of inorganic biochemistry, 101(7), 1049-1058 (2007-06-05)
Fifteen platinum(II)-based metallointercalators have been synthesised that utilise substituted 1,10-phenanthroline (phen) ligands, including 5-chloro-1,10-phenanthroline (5-Cl-phen), 5-methyl-1,10-phenanthroline (5-CH3-phen), 5-amino-1,10-phenanthroline (5-NH2-phen), 5-nitro-1,10-phenanthroline (5-NO2-phen) and dipyrido[3,2-d:2',3'-f]quinoxaline (dpq), and achiral ethylenediamine (en) and the chiral ancillary ligands 1S,2S-diaminocyclohexane (S,S-dach) and 1R,2R-diaminocyclohexane (R,R-dach). Their cytotoxicity