Merck
496375
Sigma-Aldrich
4′-(4-Methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
98%
Wybierz wielkość
5 G
1150,00 zł
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1150,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
167-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C22H17N3/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20/h2-15H,1H3
Klucz InChI
IDJYBUVHZHLIIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-(4-metylofenylo)-2,2′:6′,2′′-terpirydyna jest trójzębnym ligandem oligopirydynowym.[1] Zbadano jego strukturę krystaliczną.[2]
Zastosowanie
4′-(4-metylofenylo)-2,2′:6′,2′′-terpirydyna może być stosowana jako ligand w syntezie:
  • terpirydynowe kompleksy Ru(II)[3]
  • kompleksów Cd(II) i Hg(II) na bazie terpirydyny[1]
  • heterobimetaliczne kompleksy Ru(II)-Os(II)[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, crystal structure and thermal properties of Cd(II) and Hg(II) terpyridine based compounds.
Saghatforoush L, et al.
Main Group Chemistry, 13(1), 29-39 (2014)
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine.
Liu HG, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), o4876-o4876 (2007)
K Yamamoto et al.
Life sciences, 59(25-26), 2139-2146 (1996-01-01)
We have identified 4'-(4-methylphenyl)-2,2':6',2-terpyridine: trihydrochloride (SS701), which belongs to a family of a small unique neuroprotective agents. SS701 accelerated the production of nerve growth factor (NGF) in cultured astroglial cells, dose- and time-dependently. In in vivo studies, SS701, when administered
Photoinduced intramolecular energy transfer and anion sensing studies of isomeric RuII OsII complexes derived from an asymmetric phenanthroline-terpyridine bridge.
Maity D, et al.
Dalton Transactions, 43(4), 1829-1845 (2014)
Synthesis, characterization and electrochemistry of 4'-functionalized 2,2':6',2?-terpyridine ruthenium(II) complexes and their biological activity.
Anthonysamy A, et al.
Dalton Transactions, 16, 2136-2143 (2008)