Przejdź do
494070
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
90%
Synonim(y):
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9Br2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
ligand
terpyridine
assay
90%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
257-263 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cccc(n1)-c2cccc(n2)-c3cccc(Br)n3
InChI
1S/C15H9Br2N3/c16-14-8-2-6-12(19-14)10-4-1-5-11(18-10)13-7-3-9-15(17)20-13/h1-9H
InChI key
PYMBATDYUCQLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine is a substituted terpyridine that can be synthesized from 2,6-dibromopyridine.
Application
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine may be used in the synthesis of a novel disubstituted terpyridine ligand.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)