Merck
379433
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine
Wybierz wielkość
1 G
327,60 zł
327,60 zł
Cena katalogowa468,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
327,60 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
327,60 zł
Cena katalogowa468,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cc(nc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2)-c4nc5ccccc5[nH]4
InChI
1S/C19H13N5/c1-2-7-13-12(6-1)21-18(22-13)16-10-5-11-17(20-16)19-23-14-8-3-4-9-15(14)24-19/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
JBKICBDXAZNSKA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine acts as tridentate nitrogen donor ligand and reacts with UO2Cl2·3THF to form complexes.[1] It is reported as an efficient anion receptor providing chemical shift and optical modification based signals for the detection of acetate ions.[2] 2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine is a V-shaped ligand and its picrate Mn(II) complex has been prepared.[3] 2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine is also reported as an optical sensor useful for the aniline recognition.[4]
Zastosowanie
2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine may be employed as a chemosensor for the detection of fluoride ions.[5] It may be used as a sensor for the detection of toxic metabolites of benzene such as phenol, hydroquinone, resorcinol, catechol and p-benzoquinone.[6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huilu Wu et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5324-5330 (2010-09-21)
A V-shaped ligand 2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine (bbp) and its picrate Mn(II) complex have been synthesized and characterized by elemental analysis, molecular conductivities, (1)H NMR, IR, UV-vis spectra and X-ray single crystal diffraction. The crystal structure of [Mn(bbp)(2)](pic)(2)·2DMF is six-coordinated forming a distorted
Liming Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 74(5), 1060-1063 (2009-10-17)
In this paper, an optical sensor, 2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine, is reported to be highly selective towards aniline. A unique spectral response of 2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine towards aniline is found, and a linear relationship between the sensor's emission intensity and the aniline's concentration is observed
Utilization of 2, 6-bis (2-benzimidazolyl) pyridine to detect toxic benzene metabolites.
Chetia B and Iyer PK.
Tetrahedron Letters, 48(1), 47-50 (2007)
Roy Copping et al.
Inorganic chemistry, 53(5), 2506-2515 (2014-02-18)
The reaction of UO2Cl2·3THF with the tridentate nitrogen donor ligand 2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine (H2BBP) in pyridine leads to the formation of three different complexes: [(UO2)(H2BBP)Cl2] (1), [(UO)2(HBBP)(Py)Cl] (2), and [(UO2)(BBP)(Py)2] (3) after successive deprotonation of H2BBP with a strong base. Crystallographic determination
Bolin Chetia et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 81(1), 313-316 (2011-07-12)
2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine, bbp, a simple tridentate ligand, is employed as a receptor for the recognition of anions. The binding of anionic guest species with bbp can be studied in short duration using UV/vis spectroscopy, fluorescence spectroscopy and (1)H NMR techniques at