Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł 392,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł 1102,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-566-5
MDL number:
Assay:
98%
392,25 zł
Cena katalogowa523,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
InChI key
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
General description
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (dmbp) also known as 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine, is commonly used as a ligand to form complexes with ions such as Pd(II), Pt(II), Cu(II), Co(II) and Zn(II). The crystalline structure of dmbp has been investigated. Its synthesis from 6-bromopicoline has been reported.
Application
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine)may be used in the synthesis of novel oligobipyridine ligands.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99% | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 99% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 93-95 °C (lit.) | mp 70-73 °C (lit.) | mp 59-63 °C (lit.) | mp 164-169 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?