Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
363,00 zł
Nazwa produktu
2,2′:6′,2′′-Terpyridine, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
InChI key
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 90% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder or crystals (anhydrous) | form - |
| mp 89-91 °C (lit.) | mp 257-263 °C (lit.) | mp 70-73 °C (lit.) | mp 59-63 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′:6′,2′′-Terpyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?