Przejdź do
687073
4′-(4-Chlorophenyl)-2, 2′:6′, 2″-terpyridine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
168-172 °C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C21H14ClN3/c22-17-9-7-15(8-10-17)16-13-20(18-5-1-3-11-23-18)25-21(14-16)19-6-2-4-12-24-19/h1-14H
InChI key
UPOMZZQMFGCHGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Terpyridine ligands (building block) for making organometallic complexes used in solar cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
496375405868516902
description
97%
description
98%
description
99%
description
96%
assay
97%
assay
98%
assay
99%
assay
96%
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
168-172 °C
mp
167-170 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
mp
340 °C (dec.) (lit.)
4-(4-Chlorophenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine chemical
-
-
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)