Merck
379336
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate
99%
Wybierz wielkość
10 G
155,00 zł
50 G
836,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
155,00 zł
50 G
836,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
mp
121-125 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The standard molar enthalpy of formation for dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate (dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate) has been calculated from the standard molar enthalpy of combustion, which was measured by a static bomb calorimeter.[1]
Zastosowanie
Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate may be used in the synthesis of:
  • ditopic macrocycle having two xylyl rings linked by diethylene glycol and 2,6-pyridinediamide spacers, which acts as host molecule capable of forming complexes with diphenylurea derivatives[2]
  • N,N′-bis(2-aminoethyl)dipicoloinic acid diamide Schiff base[3]
  • 1,1′-(2,6-bispyridyl)bis-3-(9-ethylcarbazole-3-yl)-1,3-propanedione[4]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermochemical and theoretical studies of dimethylpyridine-2, 6-dicarboxylate and pyridine-2, 3-, pyridine-2, 5-, and pyridine-2, 6-dicarboxylic acids.
Matos MAR, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 50(4), 1184-1191 (2004)
Potentiometric determination of the stabilities of cobalt (II) complexes of polyamine Schiff bases and their dioxygen adducts.
Motekaitis RJ and Martell AE.
Inorganic Chemistry, 27(15), 2718-2724 (1988)
Using acetate anions to induce translational isomerization in a neutral urea-based molecular switch.
Yi-Lin Huang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(35), 6629-6633 (2007-08-01)
Preparation and Luminescent Properties of a Novel Carbazole Functionalized Bis-?-diketone Ligand and Corresponding Eu (III) and Tb (III) Complexes.
Zhang W, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(10), 2213-2216 (2009)
Questions
  1. Dans quel solvant ce produit est il soluble ?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, various sources report that this compound is soluble in water at 14 g/L. Chloroform has also been cited with no rate reported.