Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł 280,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-766-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
280,50 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
123-127 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H
InChI key
XNPMXMIWHVZGMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 98% | description 98% |
| assay 97% | assay 99% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form - | form - |
| mp 123-127 °C (lit.) | mp - | mp 131-133 °C (lit.) | mp 241-244 °C (lit.) |
| functional group nitrile | functional group - | functional group nitrile | functional group carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?