Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
317 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1cccc(n1)C(N)=O
InChI
1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
InChI key
UUVCRNTVNKTNRK-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?