Merck
256005
Sigma-Aldrich
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2,6-Bis(formyl)pyridine, 2,6-Diformylpyridine, 2,6-Pyridinedialdehyde, Pyridine-2,6-dicarbaldehyde
Wybierz wielkość
250 MG
119,00 zł
1 G
454,00 zł
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
119,00 zł
1 G
454,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
bp
152-154 °C/103 mmHg (lit.)
mp
124-125 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)C([H])=O
InChI
1S/C7H5NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-5H
Klucz InChI
PMWXGSWIOOVHEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde can serve as a building block in the synthesis of various organic compounds.[1][2]
Zastosowanie
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde has been used in preparation of:
  • functionalized resin Amberlite XAD-4[2]
  • boron-dipyrromethene (BODIPY)-based fluorescence probe with a N,N′-(pyridine-2, 6-diylbis(methylene))-dianiline substituent[3]
  • novel N-heterocyclic chitosan aerogel derivatives[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cennet Karadaş et al.
Food chemistry, 141(2), 655-661 (2013-06-26)
The synthesis and characterization of the resin Amberlite XAD-4 functionalized with 2,6-pyridinedicarboxaldehyde and its application in an on-line system for the preconcentration of cadmium, cobalt, copper, lead and manganese prior to determination using flame atomic absorption spectrometry (FAAS) is proposed.
Hua Lu et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(51), 14081-14086 (2009-12-03)
A boron-dipyrromethene (BODIPY)-based fluorescence probe with a N,N'-(pyridine-2, 6-diylbis(methylene))-dianiline substituent (1) has been prepared by condensation of 2,6-pyridinedicarboxaldehyde with 8-(4-amino)-4,4-difluoro-1,3,5,7-tetramethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene and reduction by NaBH(4). The sensing properties of compound 1 toward various metal ions are investigated via fluorometric titration in
Muhammad Saleem et al.
Journal of fluorescence, 26(1), 11-22 (2015-11-21)
Herein, we reported the ditriazole Schiff base derivative 1 and evaluated its photophysical properties on induction of varieties of metal ions including Na(+), Ag(+), Ni(2+), Mn(2+), Pd(2+), Co(2+), Hg(2+), Cu(2+), Pb(2+), Cd(2+), Zn(2+), Sn(2+), Fe(2+), Fe(3+), Cr(3+) and Al(3+), in
Santosh Kumar et al.
International journal of biological macromolecules, 45(4), 330-337 (2009-08-12)
The novel N-heterocyclic chitosan aerogel derivatives were prepared by reacting 79% deacetylated chitosan separately with 4-pyridinecarboxaldehyde and 2,6-pyridinedicarboxaldehyde followed by subsequent solvent exchange into acetone, filteration and lyophilization. The identity of the Schiff bases was confirmed by UV-vis absorption spectroscopy
Muhammad Hanif et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-19)
The present study focuses on the design and synthesis of a cage-like organic skeleton containing two triazole rings jointed via imine linkage. These molecules can act as urease inhibitors. The in-vitro urease inhibition screening results showed that the combination of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?