Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł 174,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł 2055,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-442-9
Beilstein/REAXYS Number:
118286
MDL number:
Assay:
98%
174,75 zł
Cena katalogowa233,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
79-82 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3
InChI key
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Diacetylpyridine can be used as a starting material for the synthesis of:
- Iron and cobalt bis(imino)pyridyl complexes, catalysts for ethylene oligomerization.
- Thiosemicarbazone derivatives with potential application as anti-mycobacterial tuberculosis agent.
- Macrocyclic pentadentate nitrogen–sulphur donor ligands by [1+1] condensation with 1,2-di(o-aminophenylthio)ethane.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description ≥98%, FG |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| mp 79-82 °C (lit.) | mp 58-63 °C | mp - |
| functional group ketone | functional group bromo, ketone | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?