Przejdź do
22490
Chelidamic acid hydrate
≥97.0% (dried material, T), ~1 mol/mol water
Synonim(y):
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.12 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-335-8
Beilstein/REAXYS Number:
476229
MDL number:
Assay:
≥97.0% (dried material, T)
Form:
powder
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (dried material, T)
form
powder
impurities
~1 mol/mol water
mp
267 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5.H2O/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13;/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);1H2
InChI key
SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Chelidamic acid hydrate was used in the synthesis of 4-Chloro-N,N,N′,N′-tetraethylpyridine-2,6-dicarboxamide.
Biochem/physiol Actions
Among the most potent of the tested "conformationally restricted glutamate analogs" as an inhibitor of glutamate decarboxylase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792748SML012547190
description
≥97.0% (dried material, T), ~1 mol/mol water
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥97.0% (dried material, T)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
267 °C (dec.) (lit.)
mp
265-270 °C
mp
-
mp
278 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
impurities
~1 mol/mol water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelidamic acid hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)