Przejdź do
295809
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
≥96%
Synonim(y):
1,10-Diaza-18-crown-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.35
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-965-0
Beilstein/REAXYS Number:
609764
MDL number:
Assay:
≥96%
Form:
solid
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96%
form
solid
mp
111-114 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2
InChI key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane is a crown ether, which can be used:
  • In the spectroscopic studies of its complex-forming reaction with iodine.
  • To prepare the ligand 7,16-bis(5-t-butyl-2-hydroxybenzyl)-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane.
  • As a ligand in the study of zirconium facilitated hydrolysis of a dipeptide at neutral pH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34683158402813755
description
≥96%
description
technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
description
98%
description
for synthesis
assay
≥96%
assay
≥90.0% (GC)
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
111-114 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
100-103 °C
form
solid
form
liquid, solid
form
solid
form
powder
functional group
ether
functional group
-
functional group
ether
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)