Kluczowe dokumenty
405426
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine
98%
Synonim(y):
α,α′-Dibromo-2,6-lutidine, 1,6-Bis(bromomethyl)pyridine, 2,6-Di(bromomethyl)pyridine
Wybierz wielkość
262,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
262,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
mp
85-87 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H7Br2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
Klucz InChI
QUTSYCOAZVHGGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- a new pyridine-pyrazole derivative, 2,6-bis(3,5-diphenylpyrazol-1-ylmethyl)pyridine[3]
- a large macrocyclic ligand, N(1),N(7)-pyridine-2,6-dimethyl-N(2),N(6)-bis(6-(3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanamido)pyridin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide dibromide[4]
- small-ring, potentially tridentate Se(2)N(pyridyl)-donor macrocycles[5]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?