Przejdź do
154369
2,6-Pyridinedimethanol
98%
Synonim(y):
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
170,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-803-0
Beilstein/REAXYS Number:
116016
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
170,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
ligand
diol, pyridine
assay
98%
form
powder
manufacturer/tradename
ECACC
mp
112-114 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-3,9-10H,4-5H2
InChI key
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Pyridinedimethanol can be used as a ligand to synthesize a variety of metal complexes and catalysts. It can also be used as a reactant to prepare Fe(III) complexes [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and [Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930881BP458
description
98%
description
≥95%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
98%
assay
≥95%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
112-114 °C (lit.)
mp
-
mp
214-215 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)