Merck
289272
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dysprosium trichloride hexahydrate
Wybierz wielkość
25 G
656,00 zł
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
656,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
DyCl3 · 6(H2O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: dysprosium
zanieczyszczenia
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Synteza kompleksu dysprozu (III) z heksadentowanym ligandem aminowym: W tym badaniu zbadano syntezę nowego kompleksu dysprozu, podkreślając jego potencjalne zastosowania w dziedzinach takich jak magnetyzm molekularny i kataliza (Gonzalez-Barreira et al., 2023).
  • Kompleks DyIII pentadentanowej zasady Schiffa z indukowanym polem magnetycznym pojedynczego jonu: Badania te opisują właściwości magnetyczne kompleksu dysprozu, przydatne do opracowywania nowych materiałów magnetycznych (Corredoira-Vazquez et al., 2023).
  • Tetranuklearny kompleks Dysprosium Schiff Base wykazujący powolną relaksację magnetyzacji: Koncentruje się na syntezie i charakterystyce kompleksu opartego na dysprozie z potencjalnymi implikacjami w technologiach przechowywania danych (Gebrezgiabher et al., 2022).
  • Samoorganizacja nanocząstek DyF3 syntetyzowanych metodą chlorkową: Badanie właściwości nanocząstek fluorku dysprozu syntetyzowanych przy użyciu heksahydratu chlorku dysprozu(III), istotnych dla różnych zastosowań nanotechnologicznych (Alakshin et al., 2018).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
María N Oviedo et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 13(8), 1033-1042 (2021-02-09)
Efficient separation and preconcentration of inorganic Sb species in different water samples were performed in this work by a novel dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method based on the application of a magnetic ionic liquid (MIL) and electrothermal atomic absorption spectroscopy
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.