Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: europium, reagent type: catalyst
sustainability
Sustainability features
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
AWDWVTKHJOZOBQ-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description powder, ≥99.9% trace metals basis |
| form crystals and lumps | form crystals and lumps | form powder | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 4.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.89 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| application(s) electroplating | application(s) - | application(s) electroplating | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Europium(III) chloride hexahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?