542075
Lutetium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lutetium trichloride hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lutetium
zanieczyszczenia
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
SJOQNHYDCUXYED-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As a starting material to prepare luminescent lutetium aluminum garnet for the preparation of optical ceramics.
- To fabricate a modified glassy carbon electrode to detect sulfite in tap water.
- As a precursor to prepare LuPO4 nanophosphors for bioimaging.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.