Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
420,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Application
It can also be used as aprecursor to synthesize a label-freeaptasensor for the detection of ofloxacin (OFL) residues in the food.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder and chunks | form powder | form solid |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis |
| density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| reaction suitability core: terbium | reaction suitability core: terbium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: terbium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: erbium, reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terbium(III) chloride hexahydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?