Merck
289213
Sigma-Aldrich
Holmium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Heksahydrat trichloroholmu, Heksahydrat trójchlorku holmu, Sześciowodny chlorek holmu
Wybierz wielkość
5 G
386,00 zł
25 G
1230,00 zł
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
386,00 zł
25 G
1230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HoCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: holmium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
165 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Wspomagana ultradźwiękami synteza dihydropirymidynonów w jednym garnku z wykorzystaniem chlorku holmu jako katalizatora: Badania te podkreślają zastosowanie heksahydratu chlorku holmu jako katalizatora do syntezy dihydropirymidynonów, klasy związków o znaczących zastosowaniach farmaceutycznych (Kakaei et al., 2015).
  • Łatwa synteza i charakterystyka SPION-ów domieszkowanych holmem: Badanie to koncentruje się na aspekcie materiałoznawczym, w którym SPIONy domieszkowane holmem są syntetyzowane w celu potencjalnego wykorzystania w różnych zastosowaniach nanotechnologicznych (Osial et al., 2018).
  • Synteza i charakterystyka nanocząstek tlenku żelaza domieszkowanych holmem: Opisuje metody syntezy i potencjalne zastosowania nanocząstek tlenku żelaza domieszkowanych holmem, istotne dla badań nad materiałami magnetycznymi (Bloemen et al., 2014).
  • Kompleksy Dy4, Dy5 i Ho2 z donorem aminofenolu N3O2: A Dy5-micro3-Peroxide Single Molecule Magnet: Bada kompleksowanie holmu w nowych architekturach molekularnych, ważne dla zrozumienia właściwości magnetycznych w chemii materiałów (Corredoira-Vazquez et al., 2023).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.