Merck
289256
Sigma-Aldrich
Erbium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Heksahydrat trichlorku erbu, Sześciowodny chlorek erbu
Wybierz wielkość
25 G
460,00 zł
100 G
1610,00 zł
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
460,00 zł
100 G
1610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ErCl3·6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: erbium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Erbium(III) chloride hexahydrate may be used to prepare upconversion nanocrystal coated silica (UCNP@mSiO2) nanocomposite.[1] The product may be used as a precursor for Er during the doping Y2O3 nanomaterials, which may be useful in bioimaging.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Controlled synthesis of uniform and monodisperse upconversion core/mesoporous silica shell nanocomposites for bimodal imaging.
Liu J, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(8), 2335-2341 (2012)
Xiangtong Zhang et al.
Journal of materials chemistry. C, 6(37), 10101-10105 (2018-12-07)
Lead halide perovskite nanocrystals (NCs) exhibit excellent tunable emissions covering the entire visible spectral region, but they do not emit near-infrared (NIR) light. We synthesized rare earth element doped CsPbCl3 NCs for NIR emission. The Yb3+ doped CsPbCl3 NCs emitted
Rare-earth-doped and codoped Y 2O 3 nanomaterials as potential bioimaging probes.
Das GK and Tan TTY
The Journal of Physical Chemistry C, 112(30), 11211-11217 (2008)
Hongjun Zhuang et al.
Nanoscale, 12(18), 10216-10225 (2020-05-02)
Because of the low tissue penetration depth and poor photostability of organic cyanine dye, in addition to environmental interference, it is a great challenge to monitor the degree of drug-induced hepatotoxicity by the in vivo detection of peroxynitrite (ONOO-). Herein
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.