Merck
204560
Sigma-Aldrich
Terbium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Terbium trichloride hexahydrate, Terbium(3+) trichloride hexahydrate, Trichloroterbium hexahydrate
Wybierz wielkość
1 G
461,00 zł
5 G
2300,00 zł
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
461,00 zł
5 G
2300,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TbCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.999% trace metals basis
Formularz:
powder and chunks
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jörg Fichtel et al.
FEMS microbiology ecology, 61(3), 522-532 (2007-07-12)
Endospores are heat-resistant bacterial resting stages that can remain viable for long periods of time and may thus accumulate in sediments as a function of sediment age. The number of spores in sediments has only rarely been quantified, because of
A Tricerri et al.
Biochimica et biophysica acta, 1391(1), 67-78 (1998-05-09)
Discoidal recombinant high density lipoproteins (rHDL) of apolipoprotein AI (apoAI) and palmitoyloleoylphosphatidylcholine (POPC), with or without cholesterol, were prepared by cholate dialysis. By gel filtration, rHDL containing 2-4 (Lp2, Lp3 and Lp4) apoAI molecules/particle were obtained. The ApoAI conformation in
E Enríquez-Freire et al.
Biochimica et biophysica acta, 1418(1), 147-157 (1999-04-21)
Potassium efflux in yeast induced by several cationic compounds showed different characteristics. All of the observed efflux required glucose as substrate at the concentrations used. For most of them, the phenomenon required binding of the cationic compound to the cell
Ga-Lai Law et al.
Journal of fluorescence, 18(3-4), 749-752 (2008-02-13)
We report the first observation of three photon induced NIR emission (890-1,400 nm) with NIR excitation (800 nm) from a newly synthesized organic neodymium complex with known molecular structure, suggests the potential use of lanthanide probes for use in three-dimensional
J L Cox et al.
Melanoma research, 12(3), 211-219 (2002-07-26)
Alterations in the extracellular Ca(2+) or K(+) concentration had significant influences on the motility of B16F10 melanoma cells measured in the absence of exogenous integrins using a conventional Boyden chamber assay. At normal K(+) concentrations, motility increased slightly when the
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.