Przejdź do
228931
Cerium(III) chloride heptahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cerous chloride heptahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CeCl3 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.58
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-227-8
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
General description
Cerium(III) chloride heptahydrate is a hygroscopic crystalline solid. It is soluble in water and forms acidic solutions. It is used as a cerium source in various applications such as nanometal oxide synthesis and catalysis.
Application
Cerium(III) chloride heptahydrate can be used:
  • As a precursor to prepare cerium oxide nanoparticles for biomedical applications and photocatalytic degradation.
  • As a solution to fabricate thin films of CeO2 on glass substrates by the spray pyrolysis process.
  • As a dopant to fabricate ZnO and CeO2 nanocrystals for electrochemical sensing of H2O2 and photocatalytic degradation of Rhodamine B and Congo red dyes.
  • As an additive to prepare corrosion-inhibiting formulations and coatings.
  • To synthesize carbon nanofiber composites to fabricate high-temperature polymer electrolyte membrane fuel cell cathodes.
  • As a support for the combination of cerium(III)chloride heptahydrate and sodium iodide supported on silica gel to promoteMichael-type additions. These catalysts are used to convert from indolesand nitroalkenes to 2-indolyl-1-nitroalkane derivatives in good yields.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22300202983325503
description
99.9% trace metals basis
description
purum p.a., ≥98.5% (AT), ReagentPlus®
description
99.999% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
form
crystals
form
crystals and lumps
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98.5% (AT)
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cerium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cerium
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cerium(III) chloride heptahydrate
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?