Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: neodymium, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
784 °C (lit.)
density
4.134 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
ATINCSYRHURBSP-UHFFFAOYSA-K
Application
- Fluorine-free organic electrolytes for the stable electrodeposition of neodymium metal: This study investigates alternative electrolytes for neodymium metal deposition, aiming for more sustainable battery manufacturing processes (Geysens et al., 2023).
- The use of artificial neural network (ANN) for modeling adsorption of sunset yellow onto neodymium modified ordered mesoporous carbon: Highlights the use of Neodymium(III) chloride in advanced adsorption processes for environmental applications, modeling the interactions using ANN (Ahmad et al., 2020).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description 99.9% |
| form powder | form powder | form - |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade - |
| density 4.134 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.65 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| impurities ≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?