Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
460,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
particle size
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- As a precursor to synthesize carbon fiber/carbon nanotube hybrids.
- As a catalyst along with chloroacetic acid, for the rapid synthesis ofxanthene derivatives.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade synthesis grade |
| mp 860 °C (lit.) | mp 860 °C (lit.) | mp 92-93 °C (lit.) | mp 783 °C (lit.) |
| density 3.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 5.06 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanthanum(III) chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?