Merck
205141
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian chlorku prazeodymu, Wodzian trichloroprazodymu, Wodzian trójchlorku prazeodymu, Wodzian trójchlorku prazeodymu(3+)
Wybierz wielkość
10 G
456,00 zł
50 G
1360,00 zł
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
456,00 zł
50 G
1360,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
PrCl3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.27 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: praseodymium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Praseodymium (III) chloride hydrate is soluble in water and alcohol. It is used as a source of Pr to prepare insoluble praseodymium (III)compounds.
Zastosowanie
Praseodymium(III) chloride hydrate can be used as a dopant to prepare Pr-modified TiO2 nanoparticles for photocatalytic degradation of organic pollutants. The addition of Pr ion enhances the thermal stability and surface textural properties of the catalyst.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocatalytic activity of Pr-modified TiO2 for the degradation of bisphenol A
Denise S Cordeiro, et al.
SN Applied Sciences, 3, 1-8 (2021)
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.