Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: dysprosium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
680 °C (lit.)
density
3.67 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description anhydrous, powder, ≥99.98% trace rare earth metals basis |
| form powder | form crystals and lumps | form powder | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.98% trace rare earth metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade anhydrous | grade anhydrous |
| mp 680 °C (lit.) | mp - | mp 960 °C (lit.) | mp - |
| density 3.67 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 2.39 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?