Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
180 °C (dec.) (lit.)
density
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description 99.998% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis |
| form crystals and lumps | form powder and chunks | form crystals and lumps | form powder and chunks |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.998% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 2.58 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.58 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| mp 180 °C (dec.) (lit.) | mp 180 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?