Merck
204668
Sigma-Aldrich
Thulium(III) chloride hexahydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Thulium trichloride
Wybierz wielkość
1 G
507,00 zł
5 G
1510,00 zł
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
507,00 zł
5 G
1510,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TmCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thulium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
XBIAQAHPMBNVJE-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Heksahydrat chlorku tulu(III) jest białą krystaliczną solą rozpuszczalną w wodzie. Dzięki swojej przewodności jonowej i stabilności jest szeroko stosowany w dziedzinie ogniw słonecznych i półprzewodników.
Zastosowanie
Można stosować sześciowodny chlorek tulu(III):
  • Jako prekursor do przygotowania ko-domieszkowanego ZrO2 z ulepszoną cechą optoelektroniczną, taką jak przerwa pasmowa i rozmiary kryształów. Te domieszkowane Tm tlenki metali są stosowane w superkondensatorach i perowskitowych ogniwach słonecznych.
  • Jako źródło Tm do syntezy NaYF4:Yb,Tm upkonwersyjnych nanokrystaliczno-półprzewodnikowych struktur hybrydowych o szerokim spektrum aktywności fotokatalitycznej.
  • Jako domieszka do przygotowania monokryształów LaCl3:Tm3+ do zastosowań spektroskopowych do detekcji promieniowania.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facet engineered interface design of NaYF 4 :Yb,Tm upconversion nanocrystals on BiOCl nanoplates for enhanced near-infrared photocatalysis.
Bai L, et al.
Nanoscale, 8(45), 19014-19024 null
Libing Fu et al.
Nanoscale, 9(36), 13683-13692 (2017-09-07)
There is considerable interest in developing diagnostic nanotools for early detection and delivery of various therapeutic agents for treatment of neurodegenerative diseases. However, a key challenge remains in the selection of suitable surfaces to overcome the nano-bio interface issue, namely
Hongjun Zhuang et al.
Nanoscale, 12(18), 10216-10225 (2020-05-02)
Because of the low tissue penetration depth and poor photostability of organic cyanine dye, in addition to environmental interference, it is a great challenge to monitor the degree of drug-induced hepatotoxicity by the in vivo detection of peroxynitrite (ONOO-). Herein
Paulino Alonso-Cristobal et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(27), 14992-14999 (2015-06-23)
Herein, we present a phototriggered drug delivery system based on light responsive nanoparticles, which is able to release doxorubicin upon NIR light illumination. The proposed system is based on upconversion fluorescence nanoparticles of β-NaYF4:Yb,Tm@SiO2-PEG with a mean diameter of 52±2.5
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.