Przejdź do
211648
Yttrium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Yttrium trichloride hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
2910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
YCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.36
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-801-0
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: yttrium
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate: This compound is extensively used in the synthesis of yttrium-based materials, including phosphors and ceramics. It acts as a precursor for yttrium iron garnets, crucial components in electronic and optical devices due to their magnetic properties. Additionally, its use in catalysis and materials science research is notable, especially where high purity yttrium is required (Sigma-Aldrich, CAS 10025-94-2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464317204919337927
description
99.9% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
form
powder
form
solid
form
crystals and lumps
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
180 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yttrium(III) chloride hexahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)