Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 898,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3Tm · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.07 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Thulium(III) acetate hydrate, 99.9% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: thulium, reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Tm](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Tm/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
GKCQSJXCECKBHO-UHFFFAOYSA-K
General description
Thulium(III) acetate hydrate is a chemical compound containing the rare earth element thulium. It can be used as a precursor in the synthesis of core-shell nanocrystals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% |
| reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst |
| form powder | form - | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?