Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 637,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł 1515,00 zł |
Informacje o tej pozycji
637,00 zł
Nazwa produktu
Thulium(III) chloride, anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: thulium, reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description powder or crystals, 99.9% |
| reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?