Merck
439614
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9%
Synonim(y):
Ytterbium chloride, Ytterbium trichloride
Wybierz wielkość
5 G
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
YbCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ytterbium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
875 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiqing Xiao et al.
Toxicology letters, 155(2), 247-252 (2004-12-18)
It is well known that lanthanides have come into extensive and rapid use in a number of fields. As a result, more and more lanthanides are getting into the environment and food chains. However, the distributions of lanthanides in brain
Peng Zhang et al.
Environmental science & technology, 46(3), 1834-1841 (2011-12-24)
With the increasing utilization of nanomaterials, there is a growing concern for the potential environmental and health effects of them. To assess the environmental risks of nanomaterials, better knowledge about their fate and toxicity in plants are required. In this
T G Teeter et al.
Poultry science, 64(12), 2392-2393 (1985-12-01)
The capacity of Fe2O3 to mimic initial and 5-hr postdose digesta flow rate was evaluated by comparison with Yb-labeled soybean meal in 5-week-old chicks. First visually apparent Fe2O3 corresponded identically with first chemically detectable Fe and Yb. Five-hr marker excretions
Yuji Ohashi et al.
International journal of food microbiology, 96(1), 61-66 (2004-09-11)
The transition of probiotic bacteria Lactobacillus in the gastrointestinal tract was investigated in pigs that received commercially available fermented milk prepared with Lactobacillus casei strain Shirota (LCS). Three female pigs fistulated at the cecum were fed 130 ml of fermented
Duc Tu Vu et al.
Biomedical optics express, 12(1), 1-19 (2021-03-05)
We introduce a compact array fluorescence sensor principle that takes advantage of the long luminescence lifetimes of upconversion nanoparticles (UCNPs) to deploy a filter-free, optics-less contact geometry, advantageous for modern biochemical assays of biomolecules, pollutants or cells. Based on technologically
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.