203211
Erbium(III) chloride hexahydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Erbium trichloride hexahydrate, Erbium(3+) trichloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: erbium
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a chemical vapor deposition(CVD) precursor to fabricate erbium oxide thin films with high dielectric constant.
- As a dopant to prepare specialty silica optical fibers.
- As a catalyst for the rapid stereoselective synthesis of trans-4,5-diaminocyclopent-2-enones.
- To fabricate a hybrid Erbium bis(pentafluorophenyl)phosphinate with long-lived infrared luminescence.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.