17354
2-(Boc-amino)ethyl bromide
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
N-Boc-2-bromoethyl-amine, tert-Butyl N-(2-bromoethyl)carbamate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
30-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
bromo
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3