Przejdź do
74291
2-(Fmoc-amino)ethyl bromide
≥95.0% (AT)
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(2-bromoethyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95.0% (AT)
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
functional group
Fmoc, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1735447542445185
description
≥95.0% (AT)
description
≥97.0% (GC)
description
≥98.0% (AT)
description
97%
assay
≥95.0% (AT)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (AT)
assay
97%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
functional group
Fmoc
functional group
Boc, amine, bromo
functional group
Fmoc, amine
functional group
hydroxyl, ester, Fmoc
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)