Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 506,00 zł 379,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
225-260-4
MDL number:
379,50 zł
Cena katalogowa506,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
InChI key
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 41-46 °C | mp 187-192 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?