Przejdź do
235385
tert-Butyl nitrite
90%
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl nitrite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
105,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CONO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-757-0
Beilstein/REAXYS Number:
1209339
MDL number:
Assay:
90%
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
bp
61-63 °C (lit.)
solubility
alcohol: very soluble(lit.), carbon disulfide: very soluble(lit.), chloroform: very soluble(lit.), diethyl ether: very soluble(lit.), glycerol: insoluble (practically)(lit.), water: slightly soluble(lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
O-nitroso, nitroso
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
InChI key
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butyl nitrite (TBN) is an efficient NO source. TBN participates in photocatalyzed conversion of aryl- and heteroarylamines to selenides. It also participates in radical multifunctionalization reactions of aliphatic alkenes.
Application
tert-Butyl nitrite has been used as reagent:
  • for diazotization and nitros­ation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes
  • for the preparation of aryl azides from aryl amines
Other Notes
remainder 2-methyl-2-propanol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20370B88209443808
description
90%
description
technical, ≥90% (GC)
description
≥99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
assay
90%
assay
≥90% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0%
solubility
glycerol: insoluble (practically)(lit.), carbon disulfide: very soluble(lit.), water: slightly soluble(lit.), alcohol: very soluble(lit.), chloroform: very soluble(lit.), diethyl ether: very soluble(lit.)
solubility
glycerol: insoluble, diethyl ether: very soluble, water: slightly soluble, chloroform: very soluble, alcohol: very soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
61-63 °C (lit.)
bp
61-63 °C (lit.)
bp
97-98 °C (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.), 0.864 g/mL at 20 °C
density
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
refractive index
n20/D 1.368
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl nitrite
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?