Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (AT)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
impurities
~5% 1-boc-pyrrolidine
functional group
Boc, amine, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
GKGFAEREWWZBKY-UHFFFAOYSA-N
Application
- For the synthesis of N-Boc-aminoalkoxyphenyl derivatives, precursor to pharmacophore elements for the treatment of glaucoma.
- For the synthesis of various aloperine derivatives with potential application as anti-HIV agents.
- For the modification of 4,5,6,7-tetrabromobenzotriazole (TBB) derivatives to generate improved CK2 inhibitors.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (AT) | description ≥97.0% (GC/NT) | description ≥98.0% (GC) | description 95% |
| assay ≥90% (AT) | assay ≥97.0% (GC/NT) | assay ≥98.0% (GC) | assay 95% |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| functional group Boc, bromo, amine | functional group Boc, amine | functional group hydroxyl, amine, Boc | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?