Przejdź do
B80003
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
98%
Synonim(y):
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
198,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
516,00 zł
387,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.11
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-738-5
Beilstein/REAXYS Number:
157547
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
198,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI key
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B66302100919258555
description
98%
description
95%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
95%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
72-74 °C (lit.)
mp
80-83 °C (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
mp
129-131 °C (lit.)
form
crystals
form
powder
form
-
form
-
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)