Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
37-39 °C
functional group
Boc, amine, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Benzydamine analogs to be used as activators for soluble guanylate cyclase.
- N-substituted chromenotriazolopyrimidine, human murine double minute 2 (MDM2) inhibitor.
- Protected amines from piperidine derivatives to be further used for synthesis of sulfonamide series.
It can also be used for the post-polymerization quaternization of polymers to synthesize functional cationic polymers and antimicrobial agents.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC/NT) |
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC/NT) |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 37-39 °C | mp 30-32 °C (lit.) | mp - | mp 22 °C (lit.) |
| functional group bromo, amine, Boc | functional group bromo, amine, Boc | functional group amine, bromo, Boc | functional group amine, Boc |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?