Wybierz wielkość
309,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
309,00 zł
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
158-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H3FO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
Klucz InChI
WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?