Merck
跳至
PHR1663
普鲁泊福
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
普鲁泊福, 2,6-双(1-甲基乙基)苯酚
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
包装规格货号是否有货价格
关于此项目
线性分子式:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
化学文摘社编号:
分子量:
178.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
218-206-6
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000016, traceable to USP 1572503
vapor pressure
5.6 mmHg ( 100 °C)
API family
propofol
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChI key
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
General description
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
丙泊酚被批准用于 3 岁以下儿童的小儿麻醉和镇静的诱导和维持。作用机制涉及与γ-氨基丁酸A受体的相互作用。快速起效、术后恶心等副作用少,使丙泊酚成为一种流行的静脉麻醉剂。
Application
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
丙泊酚可用作药物参考标准品,用于通过顺序注射技术以分光光度法和荧光法检测测定乳液剂型中的分析物。
Analysis Note
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
Other Notes
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA5999。这只是一个检验报告示例,可能与您收到的批次不符。
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
1572503BP1031Y0000016
Propofol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1572503
Propofol
Propofol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1031
Propofol
Propofol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000016
Propofol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 普鲁泊福
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
访问文档库
Propofol: a review of its role in pediatric anesthesia and sedation
Chidambaran V, et al.
CNS Drugs, 29(7), 543-563 (2015)
Fully automated analytical procedure for propofol determination by sequential injection technique with spectrophotometric and fluorimetric detections
Sramkova I, et al.
Talanta, 118, 104-110 (2014)
全球贸易项目编号
货号GTIN
PHR1663-1ML04061834801528