Yes, this yeast drop-out medium supplement can be autoclaved. Please see the datasheet for additional preparation instructions:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/255/001/y2021dat.pdf
¥24,100
出荷可能日2025年4月08日詳細
その他情報
調製ノート
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y2021-BULK:
Y2021-20G:
Y2021-VAR:
Y2021-20G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
-
can I autoclave this particular yeast dropout medium supplement?
1 回答-